Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×170 mm, Raccord de connexion à vis
SCOI285111426
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×170 mm
- Type:H 6181 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
- Matière:Verre
- Seq:12
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:0...+135 °C
- pH:0 - 14