Test tubes
Test tubes
160 mm, 16 mm, 1,1 - 1,2 mm
N° de catalogue SCERA61601600122
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Test tubes
N° de catalogue SCERA61601600122
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Test tubes
160 mm, 16 mm, 1,1 - 1,2 mm
Prix
SFr. 107.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,1 - 1,2 mm
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    08