Test tubes
Test tubes
100 mm, 12 mm, 0,9 - 1,0 mm
N° de catalogue SCERA61001200102
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Test tubes
N° de catalogue SCERA61001200102
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Test tubes
100 mm, 12 mm, 0,9 - 1,0 mm
Prix
SFr. 58.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,9 - 1,0 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    07