Test tubes
Test tubes
200 mm, 30 mm, 1,1 - 1,2 mm
N° de catalogue SCERA62003000121
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Test tubes
N° de catalogue SCERA62003000121
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Test tubes
200 mm, 30 mm, 1,1 - 1,2 mm
Prix
SFr. 106.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    30 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,1 - 1,2 mm
  • Longueur:
    200 mm
  • Seq:
    06