Aéromètres
Hydromètre de saumure conforme à Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860616
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Spécifications
- Désignation:Hydromètre de saumure conforme à Bischoff
- Longueur:270 mm
- Seq:001
- Division:1 %
- Plage de mesure:0 - 27 %