Boîtes d'assortiment, PS
Boîtes d'assortiment, PS
Assortment box, with 18 compartments, transparent, 250×170×46 mm, PS
N° de catalogue HUEN613900
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Boîtes d'assortiment, PS
N° de catalogue HUEN613900
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Boîtes d'assortiment, PS
Boîtes d'assortiment, PS
Assortment box, with 18 compartments, transparent, 250×170×46 mm, PS
Prix
19.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces boîtes d'assortiment en polystyrène (PS) à haute résistance aux chocs conviennent à des fins d'emballage et permettent de mettre de l'ordre dans les ateliers et les foyers.
  • Disponibles avec diverses subdivisions et versions de compartiments ou sans compartiments
  • Couvercle et fond transparents pour une présentation optimale du contenu ou dans des couleurs adaptées aux aliments
  • Impression possible sur demande
Spécifications
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Assortment box, with 18 compartments
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    11
  • l×p×h:
    250×170×46 mm