Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
N° de catalogue 444-0020
Fournisseur: IKA
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
- Seq:01
- Capacité max.:0,1 kg, including attachment
- Cat. No.:444-0020
- Poids:0,55 kg
- Ø max. des tubes (mm):30 mm
- Orbit:4,5 mm
- Gamme de vitesse:2800 min⁻¹ fixed
- Mouvement d'agitation:Orbital
- Volume de mélange max.:50 ml
- Puissance d'entrée/sortie du moteur:1,2/0,8 W
- Ø×H:100×70 mm
- Modèle:lab dancer