Ammoniaque 25%
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR272001
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- Numéro CAS:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Poids moléculaire:35.05 g/mol
- Point d'ébullition:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–60…–57,5 °C
- Densité:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT