Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Argent nitrate

Argent nitrate

1 KIT
N° de catalogue EURLEMR267100
Oxydant
Corrosif
Environnement
Fournisseur:   EUROCLONE
Argent nitrate
N° de catalogue EURLEMR267100
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  7761-88-8
Argent nitrate
Argent nitrate

1 KIT

Numéro CAS:  7761-88-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonymes:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • Numéro CAS:7761-88-8
  • Formule:AgNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00003414
  • Poids moléculaire:169.87 g/mol
  • Index Merck:12,08661
  • Point d'ébullition:444 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:210 °C
  • Densité:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 KIT

Spécifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..