Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 100 mL
Catalog # EURLEMR246100
Supplier:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Catalog # EURLEMR246100
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 100 mL

CAS Number:  9005-65-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • CAS Number:9005-65-6
  • MDL Number:MFCD00082107
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL

Specifications