Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 50 mL
N° de catalogue EURLEMR246050
Fournisseur:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
N° de catalogue EURLEMR246050
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 50 mL

Numéro CAS:  9005-65-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    50 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.