Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse | Avantor
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Flacon Verre, 25 mL
Katalognr. EURLEMR246025
Anbieter:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Katalognr. EURLEMR246025
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
Flacon Verre, 25 mL
CAS Nummer:  9005-65-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9005-65-6
  • MDL-Nummer:MFCD00082107
  • Lagertemperatur:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 mL
Technische Daten