Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR245005
Fournisseur:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbate)
N° de catalogue EURLEMR245005
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
1 KIT
Numéro CAS:  9005-65-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Index Merck:13,07664
  • Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–21 °C
  • Densité:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>149 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
Spécifications