Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue EURLEMR244100
Fournisseur:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
N° de catalogue EURLEMR244100
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 100 mL

Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Poids moléculaire:1227.53 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.