Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 50 mL
N° de catalogue EURLEMR244050
Fournisseur:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
N° de catalogue EURLEMR244050
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse

Flacon Verre, 50 mL

Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Poids moléculaire:1227.53 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    50 mL

Spécifications