Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EURLEMR226500
Fournisseur:   EUROCLONE
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
N° de catalogue EURLEMR226500
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Flacon Verre, 500 mL

Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.