Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EURLEMR224500
Fournisseur: EUROCLONE
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue EURLEMR224500
Fournisseur: EUROCLONE
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)