Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
N° de catalogue EURLEMR224005
Fournisseur: EUROCLONE
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue EURLEMR224005
Fournisseur: EUROCLONE
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)