Streptavidin
Streptavidin
Flacon verre pour solides, 1 mg
N° de catalogue EURLEMR217001
Fournisseur:   EUROCLONE
Streptavidin
N° de catalogue EURLEMR217001
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  
Streptavidin
Flacon verre pour solides, 1 mg
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 mg
  • Cat. No.:
    EURLEMR217001
  • N ° CAS.:
    9013-20-1
  • Conditions de stockage:
    Freezer
  • MDL No.:
    MFCD00082035
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Streptavidin