Sodium hydroxyde
1 KIT
Catalog # EURLEMR212500
Supplier: EUROCLONE
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- Formula:NaOH
- MDL Number:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Boiling Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:323 °C
- Density:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Specifications
Specifications
- Cdt:1 KIT
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..