N,N-Diméthylformamide
N,N-Diméthylformamide
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EURLEMR177500
Inflammable
Santé
Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
N,N-Diméthylformamide
N° de catalogue EURLEMR177500
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  68-12-2
N,N-Diméthylformamide
N,N-Diméthylformamide
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  68-12-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numéro CAS:68-12-2
  • Formule:HCON(CH₃)₂
  • Numéro MDL:MFCD00003284
  • Poids moléculaire:73.09 g/mol
  • Index Merck:13,03269
  • Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–61 °C
  • Densité:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:57,5 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL