N,N-Diméthylformamide
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR177025
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
- Numéro CAS:68-12-2
- Formule:HCON(CH₃)₂
- Numéro MDL:MFCD00003284
- Poids moléculaire:73.09 g/mol
- Index Merck:13,03269
- Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–61 °C
- Densité:0,949 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:57,5 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-679-5
- UN:2265
- ADR:3,III
- REACH:01-2119475605-32
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT



