N,N-Diméthylformamide
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR177001
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
- Numéro CAS:68-12-2
- Formule:HCON(CH₃)₂
- Numéro MDL:MFCD00003284
- Poids moléculaire:73.09 g/mol
- Index Merck:13,03269
- Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–61 °C
- Densité:0,949 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:57,5 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-679-5
- UN:2265
- ADR:3,III
- REACH:01-2119475605-32
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



