Lithium chlorure
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR163500
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7447-41-8
- Formule:LiCl
- Numéro MDL:MFCD00011078
- Poids moléculaire:42.39 g/mol
- Index Merck:13,05550
- Point d'ébullition:1382 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:614 °C
- Densité:2,07 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-212-3
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



