Imidazole
Imidazole
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue EURLEMR155250
Corrosif
Santé
Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
Imidazole
N° de catalogue EURLEMR155250
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  288-32-4
Imidazole
Imidazole
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  288-32-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numéro CAS:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005183
  • Poids moléculaire:68.08 g/mol
  • Index Merck:13,04935
  • Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:89…90 °C
  • Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:135 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g