Imidazole
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR155100
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- Numéro CAS:288-32-4
- Formule:C₃H₄N₂
- Numéro MDL:MFCD00005183
- Poids moléculaire:68.08 g/mol
- Index Merck:13,04935
- Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:89…90 °C
- Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:135 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-019-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT



