Formamide
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue EURLEMR141500
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Carbamaldehyde
- Numéro CAS:75-12-7
- Formule:HCONH₂
- Numéro MDL:MFCD00007941
- Poids moléculaire:45.04 g/mol
- Index Merck:13,04261
- Point d'ébullition:210 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:2 °C
- Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:79 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-842-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



