D(+)-Mannose
1 KIT
  EURLEMR118100
 :   EUROCLONE
D(+)-Mannose
  EURLEMR118100
 :  EUROCLONE
 :  3458-28-4
D(+)-Mannose
1 KIT
 :  3458-28-4
1 * 1 KIT
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,05772
  •  :376 °C (1013 hPa)
  •  :133 °C
  •  :1,539 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :222-392-4
  • Cdt:
    1 KIT