Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

D(+)-Maltose monohydraté

Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue EURLEMR117250
Fournisseur:   EUROCLONE
D(+)-Maltose monohydraté
N° de catalogue EURLEMR117250
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  6363-53-7
D(+)-Maltose monohydraté
D(+)-Maltose monohydraté

Glass bottle for solids, 250 g

Numéro CAS:  6363-53-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • Numéro CAS:6363-53-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149343
  • Poids moléculaire:360.32 g/mol
  • Index Merck:13,05736
  • Point de fusion:160…165 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-716-5
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.