Brij® 58
Brij® 58
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR103500
Fournisseur:   EUROCLONE
Brij® 58
N° de catalogue EURLEMR103500
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  9004-95-9
Brij® 58
1 KIT
Numéro CAS:  9004-95-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
  • Numéro CAS:9004-95-9
  • Formule:C₅₆H₁₁₄O₂₁
  • Numéro MDL:MFCD00080892
  • Poids moléculaire:1123.51 g/mol
  • EINECS:500-014-1
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT