Brij® 58
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue EURLEMR103001
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
- Numéro CAS:9004-95-9
- Formule:C₅₆H₁₁₄O₂₁
- Numéro MDL:MFCD00080892
- Poids moléculaire:1123.51 g/mol
- EINECS:500-014-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg