Ammonium acétate
Flacon verre pour solides, 250 g
Katalognr. EURLEMR088250
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Acetic acid ammonium salt
- CAS Nummer:631-61-8
- Formel:H₃CCOONH₄
- MDL-Nummer:MFCD00013066
- Molekulargewicht:77.08 g/mol
- Merck-Index:13,00495
- Schmelzender Platingehalt:114 °C
- Dichte:1,17 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:136 °C
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:211-162-9
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g