Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ammonium acétate

Ammonium acétate

Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue EURLEMR088001
Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
Ammonium acétate
N° de catalogue EURLEMR088001
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  631-61-8
Ammonium acétate
Ammonium acétate

Flacon verre pour solides, 1 kg

Numéro CAS:  631-61-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid ammonium salt
  • Numéro CAS:631-61-8
  • Formule:H₃CCOONH₄
  • Numéro MDL:MFCD00013066
  • Poids moléculaire:77.08 g/mol
  • Index Merck:13,00495
  • Point de fusion:114 °C
  • Densité:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:136 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-162-9
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.