Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide acétique

Acide acétique

1 KIT
N° de catalogue EURLEMR080025
Inflammable
Corrosif
Fournisseur:   EUROCLONE
Acide acétique
N° de catalogue EURLEMR080025
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique
Acide acétique

1 KIT

Numéro CAS:  64-19-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Point d'ébullition:118 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:17 °C
  • Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:38,5 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 KIT

Spécifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..