Acide acétique
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR080001
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- Numéro CAS:64-19-7
- Formule:H₃CCOOH
- Numéro MDL:MFCD00036152
- Poids moléculaire:60.05 g/mol
- Point d'ébullition:118 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:17 °C
- Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:38,5 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-580-7
- UN:2789
- ADR:8,II
- REACH:01-2119475328-30
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT