Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
N° de catalogue EURLEMR034001
Fournisseur: EUROCLONE
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
N° de catalogue EURLEMR034001
Fournisseur: EUROCLONE
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)