Phénol, soluble
1 KIT
  EURLEMR021500
 :   EUROCLONE
Phénol, soluble
  EURLEMR021500
 :  EUROCLONE
 :  108-95-2
Phénol, soluble
1 KIT
 :  108-95-2
1 * 1 KIT
 :  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  •  :108-95-2
  •  :C₆H₅OH
  •  :MFCD00002143
  •  :94.11 g/mol
  •  :181,8 °C (1013 hPa)
  •  :40,8 °C
  •  :1,06 g/cm³ (20 °C)
  •  :81 °C (coupe fermée)
  •  :Température ambiante
  •  :203-632-7
  •  :1671
  •  :6.1,II
  • Cdt:
    1 KIT