Phénol, soluble
Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue EURLEMR021250
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numéro CAS:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Poids moléculaire:94.11 g/mol
- Point d'ébullition:181,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:40,8 °C
- Densité:1,06 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:81 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g



