Phénol, soluble
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR021100
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numéro CAS:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Poids moléculaire:94.11 g/mol
- Point d'ébullition:181,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:40,8 °C
- Densité:1,06 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:81 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



