Césium chlorure
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue EURLEMR016250
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Cesium Chloride
- Numéro CAS:7647-17-8
- Formule:CsCl
- Numéro MDL:MFCD00010955
- Poids moléculaire:168.36 g/mol
- Index Merck:13,02021
- Point d'ébullition:1303 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:646 °C
- Densité:3,7808 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-600-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 g