Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Formamide

Formamide

1 KIT
N° de catalogue EURLEMR015001
Santé
Fournisseur:   EUROCLONE
Formamide
N° de catalogue EURLEMR015001
Fournisseur:  EUROCLONE
Numéro CAS:  75-12-7
Formamide
Formamide

1 KIT

Numéro CAS:  75-12-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • Numéro CAS:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Poids moléculaire:45.04 g/mol
  • Index Merck:13,04261
  • Point d'ébullition:210 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:2 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:79 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-842-0
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 KIT

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.