IgM (µ heavy chain specific) 1.0 ml 1 * 1 ml
Katalognr. SOUT4020-05
Anbieter: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
IgM (µ heavy chain specific) 1.0 ml 1 * 1 ml
Katalognr. SOUT4020-05
Anbieter: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
Frequently Bought Together
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Anbieter: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Anbieter: Corning
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Anbieter: VWR Collection
Culture cellulaire les flacons , Nunc™
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Cuillères d'échantillonnage
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Flacons pour prélèvement d'eau, avec capuchon inviolable
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF