Spatules doubles
Spatules doubles
210 mm, 60 mm, 11 mm
Catalog # 231-0041
Supplier:   BOCHEM
Spatules doubles
Catalog # 231-0041
Supplier:  BOCHEM
Spatules doubles
Spatules doubles
210 mm, 60 mm, 11 mm
Price
SFr. 18.10
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
Specifications
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    08
  • Largeur de la lame:
    11 mm
  • Longueur de lame:
    60 mm