Proteinase K
Proteinase K
Flacon Verre, 1,25 mL
N° de catalogue AMBI2546
Marketsource
Fournisseur:   Ambion
Proteinase K
N° de catalogue AMBI2546
Fournisseur:  Ambion
Marketsource
Numéro CAS:  
Proteinase K
Flacon Verre, 1,25 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1,25 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,25 mL
  • Cat. No.:
    AMBI2546
  • N ° CAS.:
    39450-01-6
  • Formulaire:
    Aqueous solution
  • Conditions de stockage:
    Refrigerator
  • Nom de l'enzyme:
    Proteinase K
  • Activité de l'enzyme:
    600 mAnsonU/ml
  • Concentration:
    20 mg/ml