Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
10 - 16 mm
N° de catalogue BURK8677-1016
Fournisseur:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
N° de catalogue BURK8677-1016
Fournisseur:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
10 - 16 mm
Prix
SFr. 20.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    10 - 16 mm
  • Seq:
    02