Coagulation forceps, standard, Aesculap®
Sharp, 175 mm, 1,1 mm
N° de catalogue AESCGK807R
Fournisseur: Aesculap
Aller à
Product Details & Documents
These forceps are made up of EURO tab connector and AESCULAP® tab connector.
Spécifications
- Type:Sharp
- Largeur:1,1 mm
- Longueur:175 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..