Mallets, Aesculap®
Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g, 160 g, 20 mm, 190 mm
N° de catalogue AESCFL035R
Fournisseur:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL035R
Fournisseur:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g, 160 g, 20 mm, 190 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g
  • Longueur:
    190 mm
  • Ø tête:
    20 mm
  • Poids de la tête:
    160 g
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • AESCFL037
    Set of spare nylon inserts
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE