Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Replacement inner tube for MINOP instrument FF386R
N° de catalogue AESCFF436R
Fournisseur: Aesculap
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
N° de catalogue AESCFF436R
Fournisseur: Aesculap
Aller à
Product Details & Documents
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
- Very delicate
Ø = 2 mm
Bestellinformationen: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Spécifications
- Longueur:Replacement inner tube for MINOP instrument FF386R
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..