Splinter forceps, Aesculap®
Splinter and dissecting forceps, Curved, serrated, very fine tips, 115 mm
  AESCBD313R
 :   Aesculap
Splinter forceps, Aesculap®
  AESCBD313R
 :  Aesculap
Splinter forceps, Aesculap®
Splinter and dissecting forceps, Curved, serrated, very fine tips, 115 mm
SFr. 31.80
1 * 1 ST
  • Type:
    Curved, serrated, very fine tips
  • Désignation:
    Splinter and dissecting forceps
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..