Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, Jefferson, Straight, serrated, very fine tips, 180 mm
N° de catalogue AESCBD226R
Fournisseur: Aesculap
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Delicate dissecting forceps with plateau and many types.
Spécifications
- Type:Straight, serrated, very fine tips
- Désignation:Dissecting forceps, Jefferson
- Longueur:180 mm
- Seq:14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..